Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase T4 (5 U/μl)
Code produit 10531051 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unité
500 unités
Conditionnement:
100 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10531051 500 unités -
10680281 100 unité 100 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10531051 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0062
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez la précision de la synthèse de l’ADN avec l’ADN polymérase T4 dépendant du gabarit qui catalyse la synthèse 5’-3’ à partir de l’amorce d’ADN simple brin.
L’ADN polymérase T4, un ADN polymérase dépendant du gabarit, catalyse la synthèse 5’-3’ de l’amorce d’ADN simple brin. L’enzyme a une activité d’exonucléase 3’-5’, mais ne présente pas d’activité d’exonucléase 5’-3’.
Points clés
  • Activité de l’exonucléase 3’-5’ plus forte sur un seul brin que sur un ADN double brin et plus importante (d’au moins 200 fois) que sur un fragment d’ADN polymérase I, E. coliet Klenow.
  • Actif dans l’enzyme de restriction Thermo Scientific, PCR, RT et les tampons de ligase d’ADN T4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Polymérase ADN polymérase T4
Quantité 500 unités
Comprend 2 x 1 ml de tampon de réaction 5X