Description
L’ADN polymérase T4, un ADN polymérase dépendant du gabarit, catalyse la synthèse 5’-3’ de l’amorce d’ADN simple brin. L’enzyme a une activité d’exonucléase 3’-5’, mais ne présente pas d’activité d’exonucléase 5’-3’.
Points clés
- Activité de l’exonucléase 3’-5’ plus forte sur un seul brin que sur un ADN double brin et plus importante (d’au moins 200 fois) que sur un fragment d’ADN polymérase I, E. coliet Klenow.
- Actif dans l’enzyme de restriction Thermo Scientific, PCR, RT et les tampons de ligase d’ADN T4.
Specifications
Specifications
| Concentration | 5 U/μL |
| Polymérase | ADN polymérase T4 |
| Quantité | 100 unité |
| Comprend | 0,35 mL de tampon de réaction 5X |