Learn More
Thermo Scientific™ T7 DNA Polymerase (10 U/μL)
Code produit 10529710 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 unité
Conditionnement:
300 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10529710 300 unité 300 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529710 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0081
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    101.65€ / 300 pièces
    Économisez 3.35€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Catalyser la synthèse de l’ADN dans la direction 5’≥3’ avec l’ADN polymérase T7, un ADN polymérase dépendant du modèle.
L’ADN polymérase T7 est un ADN polymérase dépendant du modèle et qui catalyse la synthèse de l’ADN dans la direction 5’→3’. Il s’agit d’une ADN polymérase très processive, qui permet la synthèse continue de longs segments d’ADN. L’enzyme comporte également une activité exonucléase 3’→’5 élevée envers l’ADN simple et double brin.
Points clés
  • Forte activité exonucléase 3’=>5’, environ 1 000 fois supérieure au fragment de Klenow (voir Référence 1)
  • Actif dans les tampons d’enzymes de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Polymérase ADN polymérase T7
Quantité 300 unité