Learn More
Thermo Scientific™ TaiI (MaeII) (10 U/μL)
Code produit 10121410 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2000 U
400 U
Conditionnement:
2000 unités
400 unités
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10121410 400 U 400 unités
10795631 2000 U 2000 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10121410 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ER1141
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Coupez aux sites ACGT^ avec l’enzyme de restriction TaiI (MaeII), qui fonctionne de manière optimale à 65°C dans le tampon R (isoschizomères : HpyCH4IV, MaeII).
ADN lambda digéré avec Tail, 1,4 % d’agarose, 143 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Sensibilité à la méthylation Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Enzymes TaiI (MaeII)
Tampon compatible Tampon 10X R
Sensible à l’inactivation thermique Non
Température de réaction optimale 65°C
Enzymes de restriction de type IIS Non
Quantité 400 U
Type de produit Enzyme de restriction
Catégorie de recherche Clonage traditionnel