Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase Taq, recombinante (5 U/μl)
Code produit 10349509 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 unités
10 x 500 unités
500 unités
5 x 500 unités
Conditionnement:
10 pièces
100 unités
5 pièces
500 unités
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10349509 5 x 500 unités 5 pièces
10374980 100 unités 100 unités
10733941 500 unités 500 unités
10272580 10 x 500 unités 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10349509 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP0405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1142.00€
    913.65€ / 5 pièces
    Économisez 228.35€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Optimisez la PCR de routine grâce à cette ADN polymérase très résistante à la chaleur.
Optimisez la PCR de routine grâce à cet ADN polymérase hautement thermostable.
L’ADN polymérase Thermo Scientific™ Taq est un ADN polymérase hautement thermostable issu de la bactérie thermophile Thermus aquaticus. L’enzyme qui catalyse la synthèse 5’→3’ de l’ADN, est dépourvue d’activité exonucléase (corrective) 3’→5’ détectable et possède une activité exonucléase 5’→3’ faible. De plus, l’ADN polymérase Taq comporte une activité désoxynucléotidyl transférase, qui aboutit fréquemment à l’ajout d’adénines supplémentaires à l’extrémité 3’ des produits de PCR. L’ADN polymérase Taq recombinant convient parfaitement à la PCR standard de gabarits 5 kb ou inférieurs.
Le Master Mix PCR est une solution concentrée 2X d’ADN polymérase Taq, contenant des dNTP et tous les composants requis pour la PCR, à l’exception du modèle d’ADN et des amorces. Cette formulation prémélangée permet d’économiser du temps et de réduire la contamination grâce à une diminution du nombre des étapes de pipetage requises pour la préparation de la PCR. Le mélange est optimisé pour une PCR efficace et reproductible.
Points clés
  • Thermotestable : une demi-vie est supérieure à 40 minutes à 95°C
  • Génère des produits de PCR avec des extrémités 3’-dA protubérantes
  • Fourni avec deux tampons Tampon Taq 10X avec KCI et tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4. Ce dernier permet de réaliser la PCR à une large gamme de concentrations de magnésium et diminue l’amorçage non spécifique
  • Incorpore des nucléotides modifiés (par ex., nucléotides marqués à la biotine, à la digoxigénine, par fluorescence)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μL
Contenu et stockage Contenu :
• 5 x 100 μl d’ADN polymérase Taq (5 U/μl)
• 10 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec KCI
• 10 x 1,25 ml de tampon Taq 10X avec (NH4)2SO4
• 10 x 1,25 ml de MgCl2 25 mM
Conserver à -20°C.
GC-Rich PCR Performance Faible
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
Type de produit ADN polymérase Taq (recombinante) (5 U/μl)
Quantité 5 x 500 unités
Conditions d’expédition Dry Ice
À utiliser avec (application) Standard PCR
Fidélité (par rapport à Taq) 1 X
Hot Start Non
En surplomb 3’-A
Format de réaction Composants séparés