Learn More
Thermo Scientific™ Agarose TopVision
Code produit 10588360 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 U
2,500 U
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10588360 2,500 U 500g
10784691 500 U 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10588360 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    640.00€
    543.65€ / 500g
    Économisez 96.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’agarose TopVision est hautement purifiée et convient à l’électrophorèse analytique et préparative d’acides nucléiques.
L’agarose Thermo Scientific Fermentas TopVision permet de réaliser des gels à une concentration optimale comprise entre 0,7 et 2 % dans tous les systèmes de tampon couramment utilisés. Il s’agit d’une agarose hautement purifiée avec des valeurs EEO très faibles certifiées par des procédures de contrôle de qualité strictes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de séparation 100 bp à >30 kb
Point de fusion 88°C
Quantité 2,500 U
Application validée Électrophorèse sur gel
Gamme de produits TopVision
Type de produit Gel d’agarose