Learn More
Thermo Scientific™ Agarose à point de fusion bas TopVision
Code produit 10819720 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10819720 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10819720 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R0801
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Effectuez des expériences de processus enzymatiques sur gel et la récupération d’acides nucléiques après électrophorèse avec l’agarose à faible point de fusion Thermo Scientific™ TopVision™.
L’agarose à faible point de fusion Top Vision est une agarose hautement purifiée dont la température de fusion est basse et certifiée par des procédures de contrôle de qualité strictes. Elle est utilisée pour les expériences enzymatiques en gel et pour la récupération d’acides nucléiques à partir de gels à l’aide de l’agarase (nº EO0461).
Points clés
  • Concentration optimale comprise entre 0,7 et 2 % dans tous les systèmes de tampons couramment utilisés
  • Qualité génétique (GQ) certifiée garantissant que les acides nucléiques extraits des gels préparatifs peuvent être utilisés pour des applications ultérieures (réactions enzymatiques, etc.)
  • Faible liaison ADN/ARN 
  • Excellente transparence du gel 
  • Sans DNase ni RNase 
  • Convient à l’analyse de l’ARN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Plage de séparation 100 bp à >30 kb
Point de fusion 65,5°C
Quantité 25 g
Application validée Électrophorèse sur gel
Gamme de produits TopVision
Type de produit Gel d’agarose