Learn More
Thermo Scientific™ X-Gluc
Code produit 10509140 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 g
0,5 g
Conditionnement:
0.10g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10509140 0,1 g 0.10g
10519140 0,5 g 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10509140 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R0851
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00€
    142.65€ / 0.1g
    Économisez 4.35€
    2% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Analysez efficacement les colonies avec X-Gluc, un substrat pour ß-glucuronidase (GUS) qui est encodé par gusA, un gène rapporteur largement utilisé.
Le X-Gluc (sel de cyclohexylammonium de l’acide 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-glucuronique) est utilisé comme substrat pour la bêta-glucuronidase (GUS) encodée par le gusA, un gène rapporteur couramment utilisé. La glucuronidase clive le X-Gluc pour produire de l’acide glucuronique incolore et un précipité de chloro-bromoindigo bleu intense (voir figure ci-dessous).
La glucuronidase clive le X-Gluc pour produire de l’acide glucuronique incolore et un précipité de chloro-bromoindigo bleu intense (voir figure ci-dessous).
Recommandées dans les cas suivants :
  • Détection de l’expression GUS dans les cellules et les tissus végétaux (1)
  • Détection d’infections causées par E. coli
  • Détection de contamination bactérienne dans les échantillons d’eau et d’aliments
Remarque :
Il est recommandé de préparer une solution à 0,1 M dans le diméthylformamide ou le diméthylsulfoxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit X-Gluc
Quantité 0,1 g
Propriétés du substrat Substrat chimique
Type de substrat Substrat de bêta-glucuronidase (GUS)