Learn More
Thermo Scientific™ Pyrophosphatase, inorganique (0,1 U/μl)
Code produit 10735471 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 U
Conditionnement:
10 unités
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10735471 10 U 10 unités
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10735471 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EF0221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.50€
    65.65€ / 10 pièces
    Économisez 6.85€
    9% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Catalyse l’hydrolyse du pyrophosphate inorganique en deux orthophosphates.
La pyrophosphatase Thermo Scientific, Inorganic catalyse l’hydrolyse du pyrophosphate inorganique en deux orthophosphates (voir la Figure 1 dans la section Données à l’appui). L’enzyme nécessite un cation métallique divalent avec Mg2+ conférant la plus grande activité.
Points clés
  • Actif dans les tampons Thermo Scientific pour les ADN polymérases, les ARN polymérases et les transcriptases inversés 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrophosphatase
Concentration 0,1 U / μl
Quantité 10 U