Learn More
Thermo Scientific™ ZipRuler Express DNA Ladder Set, ready-to-use
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Description
Le kit d’échelles d’ADN ZipRuler Express contient deux échelles : l’échelle d’ADN ZipRuler Express 1 et l’échelle d’ADN ZipRuler Express 2. Il s’agit de mélanges de fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie. Le kit est conçu pour déterminer rapidement et très précisément la taille de fragments d’ADN dans une plage étendue (100 à 20 000 bp) et estimer leur quantité dans diverses conditions d’électrophorèse. Le profil des bandes n’est pas affecté par la composition du tampon d’électrophorèse, la tension ou le pourcentage du gel (voir Tableau 1).
Points clés
- Flexible : peut être chargé sur deux voies ou combiné sur une seule voie
- Composé de fragments individuels d’ADN purifiés par chromatographie
- Prêt à l’emploi : prémélangé avec un colorant de charge pour un chargement direct et un stockage à température ambiante
- Fourni avec colorant de charge pour échantillon d’ADN
Spécification
Spécification
| Concentration | 6X |
| Type de gel | Agarose |
| Marqueur ou colorant | Xylène Cyanol FF, Orange G, bleu de bromophénol |
| Prêt à charger | Oui |
| Plage de dimensions | 100 bp à 20000 bp |
| Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
| Quantité | 2 x 50 μg |
| Gamme de produits | ZipRuler |
| Type de produit | Ensemble d’échelles ADN |