Learn More
Citrate d’ammonium ferrique, MP Biomedicals™
Code produit 17897486 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17897486 500 g 500g
11465461 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17897486 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215804090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.45€
    74.55€ / 500g
    Économisez 6.90€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 1185-57-5
Formule moléculaire C6H11FeNO7+3
Poids moléculaire (g/mol) 264.999
Clé InChI FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
CID PubChem 118984355
Nom IUPAC azane ; Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; fer(3+)
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric ammonium citrate
Couleur Du brun au rouille
Densité 7,87g/cm3 à 25 °C
Quantité 500 g
Poids de la formule 265
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ferric Ammonium Citrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium iron(III) citrate