Learn More
Carboxymaltose ferrique (grade technique), TRC
Code produit 30138597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138597 10 g 10g
30138545 1 g 1g
30008122 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138597 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF30753010G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53858-86-9
Formule moléculaire C12H25FeO14
Poids moléculaire (g/mol) 449.16
Synonyme Ferric Hydroxide Polymaltose Complex, Ferrummate
Nom IUPAC fer(3+) ; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tétrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxyhexanale ; Trihydroxyde
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[Fe+3].OC[C@H]1O[C@H](OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Carboxymaltose (Technical Grade)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11.Fe.3H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;;;;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;;3*1H2/q;+3;;;/p-3/t4-,5+,6+,7+,8+,9+,10-,11+,12-;;;;/m0..../s1
Poids de la formule 449.0594