Learn More
Phosphate ferrique, TRC
Code produit 30135845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135845 500 mg 500mg
30134641 1 g 1g
30012056 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF307535500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10045-86-0
Formule moléculaire Fe . O4 P
Poids moléculaire (g/mol) 150.816
Synonyme Iron Phosphate, Escargo!, Ferramol, Ferric Orthophosphate, Iron Orthophosphate, Iron Phosphate, Iron(III) Phosphate, Sluggo;
Nom IUPAC fer(3+) ; phosphate
SMILES [Fe+3].[O-]P(=O)([O-])[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferric Phosphate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/Fe.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
Poids de la formule 150.888