Learn More
Poudre de ferborone, ARMI ∣MBH
Code produit 17969404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17969404 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17969404 Fournisseur ARMI/MBH Code fournisseur IARMFBP20
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
ARMI ∣MBH produit des matériaux de référence certifiés en alliage métallique de haute qualité et établit des normes pour Spark-OES. ICP et l'analyse élémentaire XRF. L'offre comprend l'acier, l'aluminium, le titane, le nickel, le cobalt, le cuivre, le magnésium et bien d'autres matériaux.
Poudre de ferroborane, 100 grammes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten/Nitrogen/Sulfur/Vanadium/Molybdenum/Copper/Nickel/Tin/Zirconium/Calcium/Aluminium/Chromium/Manganese/Titanium/Carbon/Silicon/Boron/Iron
CAS 7439-89-6
Quantité 100 g
Forme Poudre fine
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tungsten 0.0022 %/Nitrogen 0.004 %/Sulfur 0.004 %/Vanadium 0.005 %/Molybdenum 0.008 %/Copper 0.01 %/Nickel 0.012 %/Tin 0.027 %/Zirconium 0.037 %/Calcium 0.04 %/Aluminium 0.049 %/Chromium 0.13 %/Manganese 0.25 %/Titanium 0.28 %/Carbon 0.39 %/Silicon 0.66 %/Boron 18.4 %/Iron 77 %