Learn More
Ferrocène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10224820 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10224820 100 g Flacon en plastique 100g
10447110 500 g Flacon en plastique 500g
11975791 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10224820 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 119141000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 102-54-5 | C10H10Fe | 186.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-54-5
Formule moléculaire C10H10Fe
Poids moléculaire (g/mol) 186.04
Numéro MDL MFCD00001427
Clé InChI DFRHTHSZMBROSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ferrocene, bis cyclopentadienyl iron
CID PubChem 25199998
Nom IUPAC cyclopenta-1,3-diène ; fer
SMILES [Fe].c1cccc1.c1cccc1
Specifications
Nom chimique ou matériau Ferrocene
Point de fusion 173.0°C to 176.0°C
Couleur Marron-orange
Point d’ébullition 249.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15,4064
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and benzene
Point de sublimation 0100.0°C
Poids de la formule 186.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ferrocene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H228-Matière solide inflammable.
Precautionary Statement