Learn More
Ferrocène-d10, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferrocene-d10 |
| CAS | 12082-87-0 |
| Formule moléculaire | 2 C5 D5 . Fe |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | Ferrocene-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5'-d10 (ACI), Ferrocene-d10 (8CI, 9CI), Iron, di(cyclopentadienyl-d5)- (6CI, 7CI), Decadeuteroferrocene, Ferrocene-D10 |
| Formule InChI | InChI=1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;/i2*1D,2D,3D,4D,5D; |
| SMILES | [Fe].[2H][C]1[C]([2H])[C]([2H])[C]([2H])[C]1[2H].[2H][C]2[C]([2H])[C]([2H])[C]([2H])[C]2[2H] |
| Nom IUPAC | hierro;1,2,3,4,5-pentadeuteriociclopentano |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.093 |
| Poids de la formule | 196.076 |