Learn More
Acide ferrocèneacétique, TRC
Code produit 30393617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30393617 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30393617 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF307605500G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferroceneacetic Acid
CAS 1287-16-7
Formule moléculaire C12H12FeO2
Quantité 500 g
Synonyme [(Carboxymethyl)cyclopentadienyl]cyclopentadienyliron, (Carboxymethyl)ferrocene
Formule InChI InChI=1S/C7H7O2.C5H5.Fe/c8-7(9)5-6-3-1-2-4-6;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,5H2,(H,8,9);1-5H;/q2*-1;+2
SMILES O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Nom IUPAC Ferroceno, (carboximetil)
Poids moléculaire (g/mol) 244.07
Poids de la formule 244.02