Learn More
Ferrocenylacetic acid, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31091555
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31091555 1 g
31080728 250 mg
31085812 5 g
31089824 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31091555 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1303201g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferrocenylacetic acid
CAS 1287-16-7
Formule moléculaire C12H12FeO2
Numéro MDL MFCD00045464
Quantité 1 g
SMILES O=C(O)C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Poids moléculaire (g/mol) 244.07
Pourcentage de pureté 97%