Learn More
Solution indicatrice de ferroïne, 0,025 M, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferroin indicator solution |
| Point de fusion | 0 °C |
| Point d’ébullition | 100 °C |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Densité | 1,006 g/mL à 20 °C |
| Couleur | Rouge |
| Quantité | 50 mL |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ferroin indicator solution
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contain: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate