Learn More
Sulfate de ferroïne (solution aqueuse 0,025 M) (qualité technique), TRC
Code produit 30405094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
Conditionnement:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405094 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30405094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF3075505ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferroin sulfate
CAS 14634-91-4
Formule moléculaire C36 H24 Fe N6 . O4 S
Quantité 5 mL
Synonyme Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-κN1,κN10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline)-, sulfate (1:1) (8CI), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron sulfate (6CI,7CI), Ferroin sulfate, Tris(1,10-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, Tris(o-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1)
Formule InChI InChI=1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].C1=Cc2ccc3C=CC=N4c3c2N(=C1)[Fe+2]456(N7=CC=Cc8ccc9C=CC=N5c9c78)N%10=CC=Cc%11ccc%12C=CC=N6c%12c%10%11
Poids moléculaire (g/mol) 692.52
Poids de la formule 692.0929
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.025 M