Learn More
Sulfate de ferroïne (solution aqueuse 0,025 M) (qualité technique), TRC
Code produit 30402759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402759 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402759 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF30755025ML
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferroin sulfate
CAS 14634-91-4
Formule moléculaire C36 H24 Fe N6 . O4 S
Quantité 25 mL
Synonyme Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-κN1,κN10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline)-, sulfate (1:1) (8CI), Iron(2+), tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)-, (OC-6-11)-, sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron sulfate (6CI,7CI), Ferroin sulfate, Tris(1,10-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1), Tris(1,10-phenanthroline)iron(II) sulfate, Tris(o-phenanthroline)iron(2+) sulfate (1:1)
Formule InChI InChI=1S/3C12H8N2.Fe.H2O4S/c3*1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;1-5(2,3)4/h3*1-8H;;(H2,1,2,3,4)/q;;;+2;/p-2
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].C1=Cc2ccc3C=CC=N4c3c2N(=C1)[Fe+2]456(N7=CC=Cc8ccc9C=CC=N5c9c78)N%10=CC=Cc%11ccc%12C=CC=N6c%12c%10%11
Poids moléculaire (g/mol) 692.52
Poids de la formule 692.0929