Learn More
Ferroquine, MedChemExpress
Code produit 16497748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16497748 10 mg
16487606 100 mg
16440316 2 mg
16423727 50 mg
16420218 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16497748 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19364
MedChemExpress Ferroquine (Ferrochloroquine), a ferrocenyl analogue of Chloroquine, is an antimalarial agent. Ferroquine shows parasiticidal effect on Plasmodium by inducing oxidative stress and the subsequent destruction of the membrane.
Ferroquine (Ferrochloroquine), a ferrocenyl analogue of Chloroquine, is an antimalarial agent. Ferroquine shows parasiticidal effect on Plasmodium by inducing oxidative stress and the subsequent destruction of the membrane.
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferroquine
Forme physique Powder
CAS 185055-67-8
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24ClFeN3
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Ferrochloroquine SSR97193
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (19.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(NC[C-]34[Fe+2]56789%10%11([CH-]%12[CH]8=[CH]9[CH]%10=[CH]%11%12)C3(CN(C)C)=[CH]5[CH]6=[CH]47)=CC=NC2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 433.75
Poids de la formule 433.75
Pourcentage de pureté 98.45%
Qualité Research