Learn More
Trajan™ FocusLiner 14A à débit divisé / non divisé Shimadzu
Code produit 12924001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
5/boîte
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
12924001 5/boîte
12934001 1 de chaque
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12924001 Fournisseur Trajan™ Code fournisseur 092065
Expédition estimée: 11-01-2027
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Shimazdu
Spécification
Type de produit FocusLiner à débit divisé / non divisé
Quantité 5/boîte
Longueur (métrique) 99 mm
Diamètre (métrique) interne 3,4 mm
Diamètre (métrique) externe 5 mm