Description
Utilisez les ferrules Thermo Scientific™ pour instruments Agilent™ afin de garantir des performances optimales de votre instrument GC Agilent. Elles sont disponibles en deux matériaux différents de différentes dimensions pour s’adapter à une gamme d’instruments et d’applications.
- Disponibles en versions 100 % graphite, 15 % graphite / 85 % Vespel et métal SilTite
- Ferrules pour différents types d’injecteurs et de détecteurs
Spécification
Spécification
| Type | Ferrule |
| Diamètre (métrique) | 0,45 à 0,53 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Injecteurs Agilent et détecteurs non-MS |
| Matériau | 15 % graphite, 85 % Vespel |
| Quantité | Pack of 10 |