Learn More
Acide férulique, 99,4 %, MP Biomedicals™
Code produit 11468050 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11468050 100 g
11448050 5 g
11458050 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468050 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210168580
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1135-24-6
Formule moléculaire C10H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.186
Clé InChI KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Synonyme ferulic acid, trans-ferulic acid, 4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acrylic acid, e-ferulic acid, coniferic acid, ferulate, ferulic acid, trans, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl
CID PubChem 445858
ChEBI CHEBI:17620
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoïque
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferulic Acid
Plage de pourcentage du dosage 99.4%
Quantité 100 g
Poids de la formule 194.19
Forme physique Cristalline