Learn More
Ester éthylique d’acide férulique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferulic acid ethyl ester |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 222.0892 |