Learn More
Ester éthylique d’acide férulique, TRC
Code produit 30406956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30406956 1 g
30388804 5 g
30406154 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406956 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF3089251G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4046-02-0
Formule moléculaire C12 H14 O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.24
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, ethyl ester, Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, ethyl ester (7CI,8CI), BBR 3222, Ethyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate, Ethyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Ethyl ferulate, Ferulic acid ethyl ester, NSC 14879
Nom IUPAC Éthyle 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-énoate
SMILES CCOC(=O)C=Cc1ccc(O)c(OC)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferulic acid ethyl ester
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)7-5-9-4-6-10(13)11(8-9)15-2/h4-8,13H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 222.0892