Learn More
Ferulic acid, MedChemExpress
Description
Ferulic acid is a novel fibroblast growth factor receptor 1 (FGFR1) inhibitor with IC50s of 3.78 and 12.5 μM for FGFR1 and FGFR2, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ferulic acid |
| CAS | 1135-24-6 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H10O4 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Coniferic acid |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (514.99 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 194.18 |
| Afficher plus |