Learn More
Acide férulique, TRC
Code produit 30007272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007272 1 g 1g
17909074 100 mg 100mg
17990065 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007272 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF3089001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1135-24-6
Formule moléculaire C10 H10 O4
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Synonyme Cinnamic acid, 4-hydroxy-3-methoxy- (7CI,8CI), 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, 3-Methoxy-4-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, 4'-Hydroxy-3'-methoxycinnamic acid, Coniferic acid, Ferulaic acid, Ferulic acid, NSC 2821, NSC 51986, NSC 674320
Nom IUPAC 3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)prop-2-acide énoïque
SMILES COc1cc(C=CC(=O)O)ccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ferulic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)
Poids de la formule 194.0579
Pourcentage de pureté >95%