Learn More
Corning Media Tech Sérum de veau fœtal
Description
ulliLe sérum poolé brut est filtré par une série de filtres de qualité de stérilisation de 0,1 mu;m/liliFaibles niveaux d’endotoxines/liliFaible niveaux d’hémoglobine/li/ul
Specifications
Specifications
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 500 mL |
| Stérilité | Stérile |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Concentration en endotoxines | lt;20 EU/ml |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules et de tissus |
| Concentration d’hémoglobine | lt;30 mg/dl |