Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped
Code produit 10706143 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
1 pièce
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
10706143 500 mL Flacon 500mL
10602304 50 mL Flacon 1 pièce
15634559 50 mL One Shot 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10706143 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12676029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00€
    695.65€ / 500mL
    Économisez 126.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Serum Treatment: Stripped with charcoal-dextran
  • Recommended Storage: -5°C to -20°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age Fœtal
Pays d’origine Refer to CoA for specific origin
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Serum Treatment Filtré sur charbon
Pureté ou qualité Niveau de recherche
Conditions d’expédition Glace carbonique
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.