Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, charcoal stripped
Code produit 15634559 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
1 pièce
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
15634559 50 mL One Shot 50mL
10602304 50 mL Flacon 1 pièce
10706143 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15634559 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3382101
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Sérums sécurisés pour la culture cellulaire avec le moins de sérums à risque viral provenant de régions exemptes d’ESB
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Serum Treatment: Stripped with charcoal-dextran
  • Recommended Storage: -5°C to -20°C
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine Refer to CoA for specific origin
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Filtré sur charbon
Stérilité Stérile
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Glace carbonique
Show More Show Less
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.