Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, dialysé, origine américaine
Code produit p-7182840 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
500mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
15605639 50 mL One Shot 50mL
11520646 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15605639 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3382001
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les sérums de veau fœtal Gibco™ offrent une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Ils bénéficient de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget
Gibco Fetal bovine sera include a broad range of specialty sera, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your unique research requirements. Dialyzed FBS provides a more controlled and defined environment with the removal of small molecules, enhancing outcome accuracy and reliability.
  • Catégorie de sérums : Spécifique
  • Origine : États-Unis
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml (spécifications contrôlées et enregistrées, généralement ≤ 10 UE/ml)
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Dialysé
Stérilité Stérile
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.