Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, appauvri en exosomes
Code produit 15624559 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
500mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
15624559 50 mL One Shot 50mL
15434573 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15624559 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2720803
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le SVF appauvri en exosomes Gibco™ rationalise et normalise les flux de travaux de culture cellulaire pour la recherche sur l’exosome. Il est prêt à l’emploi et a fait l’objet de tests de performances pour vous permettre de gagner du temps et d’optimiser les préparations d’exosomes.
Gibco™ Exosome-Depleted FBS streamLines and standardizes cell culture workflows for exosome research. It is ready to use and performance tested to help save time and enable optimal exosome preparations.
  • Lowest exosome background
  • Enables consistent results: each lot tested for cell culture performance
  • No preparation needed: ultracentrifugation is not required
Exosome-Depleted FBS has been depleted of ≥90% of endogenous exosomes and is intended for use in cell culture exosome isolation assays. Every lot is tested for exosome depletion and culture performance, and our standard quality control assays are conducted to help ensure optimal and consistent results. This ready-to-use FBS for cell culture exosome isolations helps eliminate the risks associated with FBS reagent preparation by ultracentrifugation, for optimal assay results and increased experimental throughput.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Appauvri en exosomes
Stérilité Stérile
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.