Learn More
MP Biomedicals Sérum de veau fœtal (SVF)
Code produit 15799170 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15799170 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15799170 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 092910154
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisé dans un large éventail d’applications de culture cellulaire pour la promotion/amélioration de la croissance/survie.
ulliLes SVF fournissent de nombreux facteurs non-définis favorisant la croissance et améliorant la survie des cellules en culture./liliPour la culture cellulaire, la culture de cellules de mammifères, favorisant la croissance et améliorant la survie./liliLiquide brun doré./liliStériles./li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Brun doré
Contenu et stockage Stockage à -20°C
Forme Liquide
Quantité 500 mL
Concentration Protéine : 3,4 - 4,6 %
Stérilité Stérile
Formule Liquide, glucose : 137 mg/dl ; sodium : 140 meq/L ; potassium : 10,6 meq/L ; chlorure : 103 meq/L ; BUN : 15 mg/dl ; créatinine : 2,7 mg/dl ; acide urique : 2,3 mg/dl ; calcium : 14,0 mg/dl ; phosphore : 9,9 mg/dl ; albumine : 1,9 gm/dl ; bilirubine totale : 0,2 mg/dl ; ALT (SGPT) : 5 UI/L ; phosphatase alcaline : 261 UI/L ; AST (SGOT) : 43 UI/L ; LDH : 556 UI/L ; cholestérol : 31 mg/dl ; triglycérides : 57 mg/dl.
À utiliser avec (application) Culture cellulaire. Culture de cellules de mammifères. Source de facteur stimulant la croissance et améliorant de la survie.
pH pH 6,7-7,6