Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, mesenchymal stem cell-qualified, USDA-approved regions
Code produit 11548986 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 ml
100 mL
500 ml
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11548986 500 ml 500mL
17887038 50 ml 50mL
11538986 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11548986 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 12662029
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sérum Performance Plus certifié conforme aux normes américaines pour une vaste gamme de types de cellules, particulièrement pour les lignées cellulaires sensibles
Gibco™ fetal bovine sera offers excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Specialty
  • Origin: Countries meeting USDA importation requirements
  • Endotoxin level: ≤50 EU/mL (levels routinely ≤10 EU/mL)
  • Hemoglobin level: ≤25 mg/dL
  • Storage: Store at -5°C to -20°C.
Specially tested for the ability to support the expansion and clonal enumeration (colony forming unit fibroblast assay) of mesenchymal stem cells.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bétail/Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine Mexique
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 ml
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Concentration en endotoxines <50 EU/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Pureté ou qualité Qualification des cellules MS
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.