Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, MaxSpec
Code produit 16629525
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16629525 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16629525 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4766801
Réduisez vos dépenses de recherche sur les cellules souches
Utilisez le code promo 28032
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le sérum de veau fœtal (SVF) Gibco Premium Plus est notre SVF présentant la meilleure qualité. Il répond aux spécifications sélectives et facilite ainsi l’obtention de résultats cohérents et reproductibles. Seul le SVF Premium Plus offre les meilleures spécifications de qualité et les meilleurs niveaux de test.
Gibco™ MaxSpec Fetal Bovine Serum (FBS) is our highest quality FBS, meeting selective specifications to help provide consistent, reproducible results. Only MaxSpec FBS delivers our best quality specifications and testing levels.
Le sérum de veau fœtal (SVF) Gibco Premium Plus est notre SVF présentant la meilleure qualité. Il répond aux spécifications sélectives et facilite ainsi l’obtention de résultats cohérents et reproductibles. Seul le SVF Premium Plus offre les meilleures spécifications de qualité et meilleurs niveaux de test.
Sérum Gibco : une qualité fiable pour des performances constantes
Caractéristiques du sérum Premium :
• Utilisé avec une vaste gamme de types de cellules, particulièrement avec des lignées cellulaires sensibles
• Nos sérums les plus caractérisés offrant les plus bas niveaux d’endotoxine et d’hémoglobine
• Niveau d’endotoxine : ≤ 1 UE/ml
• Niveau d’hémoglobine : ≤ 15 mg/dl
• Origine : États-Unis, Australie ou Nouvelle-Zélande (consultez le certificat d’analyse pour en connaître l’origine exacte)
Caractéristiques supplémentaires de ce sérum :
• Conforme aux directives USP/EP avec près de 96 tests de spécification de la qualité harmonisés.
• Tests de prolifération supplémentaires sur les six premières lignées cellulaires
• Dépistage du virus sur demande (EMA)
• Risque d’ESB le plus faible et risque viral plus faible
• Certifié ISO 13485, traité dans des installations homologuées par la FDA
• Filtré trois fois à 0,1 µm
• Le flacon Gibco est facile à utiliser dans une hotte, permet de réduire le risque de contamination et vous aide à effectuer vos cultures cellulaires de manière constante
• L’autocollant détachable sur l’étiquette fournit une référence pratique permettant d’enregistrer le numéro de lot et la date de péremption dans le cahier de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme aux directives USP/EP, certifié ISO 13485
Classification Premium
Contenu et stockage Stockage à une température égale ou inférieure à -10°C.
Espèces Bovine
Type de cellule À utiliser avec une vaste gamme de types de cellules, particulièrement avec des lignées cellulaires sensibles
Age Fœtal
Pays d’origine Veuillez vous référer au CoA pour connaître l’origine spécifique
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Testé pour Conforme aux directives USP/EP avec près de 96 tests de spécification de la qualité harmonisés, tests de prolifération supplémentaires sur les 6 premières lignées cellulaires, dépistage du virus sur demande (EMA)
Concentration en endotoxines ≤1 UE/ml
Concentration d’hémoglobine ≤ 15 mg/dl
Pureté ou qualité Premium Plus
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.