Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, Australie
Description
- Catégorie de sérums : Sûr
- Origine : Australie
- Niveau d’endotoxine : ≤ 10 EU/ml
- Niveau d’hémoglobine : ≤ 30 mg/dl (généralement ≤ 25 mg/dl)
Culture cellulaire, culture cellulaire Drosophila S2, culture cellulaire High Five™, culture cellulaire d’insectes, culture de cellules de mammifères, sélection, cultures cellulaires Sf9 et Sf21
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : ≤-10°C Conditions d’expédition : Congelé |
| Espèces | Bétail/Bovins |
| Age | Fœtal |
| Pays d’origine | Australie |
| Forme | Liquide |
| Format | Flacon |
| Type de produit | Sérum de veau fœtal |
| Quantité | 100 mL |
| Serum Treatment | Standard (filtration stérile) |
| Stérilité | Stérile |
| Afficher plus |
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.