Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™
GREENER_CHOICE
Code produit 15517589
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15517589 10 x 50 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15517589 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3160802
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le sérum de veau fœtal Gibco™, qualifié, au format One Shot™, offre une excellente valeur pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Il bénéficie de la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant à vos besoins en matière de recherche et de budget.
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun incident d’étiquetage grâce à notre étiquette facile à lire contenant toutes les informations dont vous avez besoin
  • 33 % moins de déchets générés que les aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver au congélateur entre -5 et -30°C
Description Moins de ressources utilisées et moins de déchets
Pays d’origine Amérique du Sud
Format One Shot
Quantité 10 x 50 ml
Pureté ou qualité Qualifié
Conditions d’expédition Glace carbonique