Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, États-Unis
GREENER_CHOICE
Code produit 11560636
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
10 pièces
100mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format unitSize
11560636 500 mL Flacon 500mL
15575309 50 mL One Shot 50mL
15585309 10 x 50 mL One Shot 10 pièces
11570636 100 mL Flacon 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11560636 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 26140079
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
  • Utilisé pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
  • Niveaux faibles d’endotoxine et d’hémoglobine
  • Niveau d’endotoxine : < 10 UE/ml
  • Niveau d’hémoglobine : < 25 mg/dl
  • Origine : États-Unis
  • Certifié ISO 13485, traité dans des installations homologuées par la FDA
  • Marqué pour les diagnostics in vitro (conforme au plus haut niveau de contrôle de stérilité USP)
  • Filtré trois fois à 0,1 μm
  • Le flacon Gibco™ est plus facile à utiliser dans la hotte, réduit le risque de contamination et permet d’effectuer les cultures cellulaires de manière plus constante
  • L’autocollant détachable sur l’étiquette procure une référence pratique pour enregistrer le numéro du lot et la date de péremption dans le cahier du laboratoire
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Espèces Bovine
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 500 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Concentration en endotoxines ≤ 10 EU / mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.