Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, États-Unis
GREENER_CHOICE
Code produit. 15585309
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
10 pièces
100mL
500mL
50mL
Code produit. 15585309
Marque: Gibco™ A3160502
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
Si vous faites partie des plus de 80 % des chercheurs qui aliquotent leur SVF dans des tubes coniques de 50 ml, votre vie est sur le point de s’améliorer. Le transfert de votre SVF vous empêche d’économiser du temps et de contrôler les risques de contamination ainsi que la constance des volumes. Il revient également cher en matière de matériaux.
La nouvelle conception du flacon de SVF de 50 ml Gibco™ One Shot™ élimine le besoin d’aliquote et le risque de variabilité associé à celle-ci. Il améliore ainsi la constance de vos résultats.
Caractéristiques du produit :
  • Col large, bord chanfreiné et forme incurvée pour faciliter le versement et le pipetage
  • Conçu pour geler/décongeler sans division ni rupture
  • S’adapte aux racks de tubes à essai et libère de l’espace dans le congélateur
  • Aucun problème d’étiquetage avec notre étiquette d’emballage facile à lire contenant toutes les informations nécessaires
  • 33 % moins de déchets générés par rapport aux aliquotages provenant de bouteilles de 500 ml
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Description Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, États-Unis
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 10 x 50 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.