Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, États-Unis
Code produit p-4919346 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
One Shot
Conditionnement:
10 pièces
100mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
15575309 50 mL One Shot 50mL
15585309 10 x 50 mL One Shot 10 pièces
11570636 100 mL Flacon 100mL
11560636 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15575309 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A3160501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisé pour la culture cellulaire générale avec des lignées cellulaires courantes
Gibco™ fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
Gibco™ Sera: Trusted Quality for Consistent Performance
Gibco™ Sera Category: Value Plus (Performance)
  • Use for general cell culture with common cell lines
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: <10 EU/mL
  • Hemoglobin level: <25 mg/dL
  • Origin: United States
Gibco™ Serum Delivers
  • ISO 13485 certified, processed in FDA registered facilities
  • Triple filtered at 0.1 μm
  • Gibco™ bottle is easier to use in the hood, reduces the risk of contamination and helps you perform cell culture more consistently
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conditions de stockage : ≤-10°C
Conditions d’expédition : Congelé
Description Sérum de veau fœtal, qualifié, format One Shot™, États-Unis
Espèces Bovins
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Forme Liquide
Format One Shot
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Serum Treatment Standard (filtration stérile)
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Concentration en endotoxines ≤10 EU/mL
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Pureté ou qualité Qualifié
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.