Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Tet system approved, US origin
Code produit p-9207004 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
Conditionnement:
500mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
16846796 50 mL Flacon 50mL
16856796 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16846796 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4736101
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems.
Gibco Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
  • Conçu pour assurer l’absence de tétracycline détectable et de ses dérivés, qui peuvent interférer avec la régulation précise de l’expression génétique
  • Les tests fonctionnels permettent de garantir l’absence d’expression non intentionnelle des gènes de la tétracyline
  • Catégorie de sérums : spécialisés
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 5 UE/ml
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 15 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Premium
Contenu et stockage <-10°C
Espèces Bovine
Type de cellule Utilisation dans une large gamme de types de cellules, particulièrement les lignées cellulaires sensibles
Age Fœtal
Pays d’origine États-Unis
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Qualité Premium
Testé pour Conforme aux directives USP/EP avec près de 91 tests de spécification de la qualité harmonisés.
Concentration en endotoxines <5 UE/mL
Concentration d’hémoglobine <15 mg/dl
Pureté ou qualité Premium
Conditions d’expédition Congelé/glace sèche
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.