Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, approuvé par le système Tet, régions approuvées par l’USDA
Code produit p-9247004 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
Format:
Flacon
Conditionnement:
500mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Conditionnement
16866796 50 mL Flacon 50mL
16876796 500 mL Flacon 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16866796 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A4736301
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le SVF approuvé par le système Tet Gibco est formulé pour les applications de culture cellulaire à l’aide de systèmes d’expression génétique régulés par la tétracycline et des dérivés de tétracycline. Des dosages cellulaires qui détectent la présence de tétracycline ou d’analogues de tétracycline sont utilisés pour sélectionner le SVF qui offre la plage d’induction la plus élevée.
Tet system-approved FBS is formulated for cell culture applications using tetracycline- and tetracycline derivative-regulated gene expression systems. Cell-based assays that detect the presence of tetracycline and tetracycline analogs are used to select FBS that delivers the highest range of induction.
  • Conçu pour assurer l’absence de tétracycline détectable et de ses dérivés, qui peuvent interférer avec la régulation précise de l’expression génétique
  • Les tests fonctionnels permettent de garantir l’absence d’expression non intentionnelle des gènes de la tétracyline
  • Catégorie de sérums : spécialisés
  • Niveau d’endotoxine : ≤ 50 UE/ml
  • Niveau d’hémoglobine : ≤ 25 mg/dl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié ISO 13485
Classification Valeur
Contenu et stockage <-10°C
Espèces Bovine
Type de cellule Utilisation dans une large gamme de types de cellules, particulièrement les lignées cellulaires sensibles
Age Fœtal
Pays d’origine Mexique
Format Flacon
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 50 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration, 0,1 μm
Qualité Valeur
Testé pour 50 tests de spécification de la qualité, dont 9 tests du virus CFR, un test d’endotoxine et un test des performances
Concentration en endotoxines < 50 EU/mL (niveau courant <10 EU/mL)
Concentration d’hémoglobine <25 mg/dl
Pureté ou qualité Valeur
Gamme de produits One Shot
Conditions d’expédition Congelé
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.