Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal (États-Unis), très faible quantité d’IgG
Code produit 16221122
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
500 mL
Traitement:
Aucun
Inactivé par la chaleur
Irradié, 25 à 40 doses
Conditionnement:
100mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Traitement unitSize
16221122 500 mL Irradié, 25 à 40 doses 500mL
11547310 100 mL Aucun 100mL
12360143 500 mL Inactivé par la chaleur 500mL
10329953 500 mL Aucun -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les produits de culture cellulaire HyClone font désormais partie de GE Healthcare.
Code produit 16221122 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30898.03IR2540
Les produits de culture cellulaire HyClone font désormais partie de GE Healthcare.
Traité par chromatographie sur protéine G pour réduire les niveaux jusqu’à atteindre ceux requis pour la production d’anticorps monoclonaux
Le sérum de veau fœtal (SVF) présente des niveaux naturels d’IgG trop élevés pour certaines applications de culture cellulaire. Les lots peuvent faire l’objet d’une présélection pour trouver les niveaux naturels les plus bas, mais en tant que produit biologique, le SVF n’est disponible que dans des quantités réduites. Même les lots avec des niveaux d’IgG naturellement bas peuvent présenter des niveaux trop élevés pour certaines applications. Le tableau ci-dessous présente des exemples de concentrations typiques d’IgG dans les produits de sérum bovin.
  • Les performances sont équivalentes à celles des SVF non traités
  • Convient aux applications nécessitant de faibles niveaux d’anticorps spécifiques (par exemple, propagation de virus bovins, production d’anticorps monoclonaux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2 à 8°C
Quantité 500 mL
Traitement Irradié, 25 à 40 doses
Inactivé par la chaleur Non