Learn More
Cytiva Sérum de veau fœtal, caractérisé aux États-Unis
Code produit 12359802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12359802 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12359802 Fournisseur Cytiva Code fournisseur SH30071.02HI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    137.34€ / 100mL
    Économisez 84.66€
    38% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisé pour la culture cellulaire, la transfection.
  • SVF caractérisé
  • Filtré par trois filtrations séquentielles de 100 nm (0,1 μm) de taille de pores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Fabriqué au sein d’installations conformes aux normes BPFa (21 CFR 820) et certifiées ISO9001
Contenu et stockage Les sérums doivent être conservés à -10 °C ou moins. Une fois décongelés, les sérums doivent être conservés à 2 °C.° jusqu'à 8 °C.
Description Sérum de veau fœtal caractérisé, provenance des États-Unis
Pays d’origine États-Unis
Type de produit Sérum de veau fœtal
Quantité 100 mL
Stérilité Stérile
Sterilization Method Triple filtration séquentielle, 100 nm
Source Fœtus de veau
Qualité Caractérisé
Traitement Inactivé par la chaleur
Concentration en endotoxines ≤ 25 EU/ml
Inactivé par la chaleur Oui
Concentration d’hémoglobine ≤ 25 mg/dl
Mycoplasme détecté Non
Tests de sécurité USDA inclus Inspecté par l’USDA