Learn More
Gibco™ Fetal Bovine Serum, Value
Code produit 30535159 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
500 mL
10 x 50 mL
Format:
Flacon
Inactivé par la chaleur:
Non
Oui
Gamma-irradiated:
Non
Oui
Conditionnement:
10 pièces
500mL
50mL
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Inactivé par la chaleur Gamma-irradiated Conditionnement
30535159 500 mL Flacon Non Oui 500mL
17553595 50 mL Flacon Non Non 50mL
17563595 10 x 50 mL Flacon Non Non 10 pièces
17573595 50 mL Flacon Oui Non 50mL
17583595 10 x 50 mL Flacon Oui Non 10 pièces
17479633 500 mL Flacon Non Non 500mL
17593595 500 mL Flacon Oui Non 500mL
30536136 500 mL Flacon Oui Oui 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30535159 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5256501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    546.00€
    420.65€ / 500mL
    Économisez 125.35€
    22% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les sérums de veau fœtal Gibco sont parfaits pour la culture cellulaire de base, la recherche spécialisée et les dosages spécifiques. Il a obtenu la confiance des chercheurs grâce à un soutien primé, de qualité et constant, répondant aux besoins en matière de recherche et de budget.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements.
Sera category: Value
  • Use for general cell culture with common cell lines
  • Low endotoxin and hemoglobin levels
  • Endotoxin level: <20 EU/mL
  • Hemoglobin level: <25 mg/dL
  • Origin: refer to CoA for specific origin. All products may not be available in all regions due to importation regulations.
  • US Department of Agriculture (USDA) safety tested for the absence of bluetongue and akabane from countries that are USDA-approved for importation into the US
Gibco serum delivers
  • ISO 13485–certified; processed in FDA registered facilities
  • Triple-filtered at 0.1 μm
  • Gibco bottle easier to use in hood; helps reduce risk of contamination and improve consistency
  • Peel-off sticker on label provides handy reference for lot number and expiration date recording in lab notebook
* FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Available in 30-45kGy; 25-40kGy Available upon request; 30-40kGy Available in the EU
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Storage conditions: ≤-10°C
Espèces Cattle/Bovine
Age Fetal
Pays d’origine Veuillez vous référer au CoA pour connaître l’origine spécifique*
Forme Frozen
Format Flacon
Type de produit Fetal Bovine Serum
Quantité 500 mL
Serum Treatment Standard (Sterile-filtered)
Stérilité Sterile
Sterilization Method Triple-filtered, 0.1 μm
Qualité Value
Traitement Triple filtered at 0.1 μm
Volume (métrique) 500 mL
Concentration en endotoxines ≤20 EU/mL
À utiliser avec (application) *FBS import requirements vary globally, and acceptance depends on whether competent authorities allow import from a specific country of origin. Please check applicable regulations for the export of FBS and any FBS-containing products (e.g., cultured cells). Contact your Thermo Fisher Scientific representative for support.
Inactivé par la chaleur Non
Concentration d’hémoglobine ≤25 mg/dL
Pureté ou qualité Value
Gamme de produits 0Y7
Conditions d’expédition Dry Ice
Tests de sécurité USDA inclus USDA Safety Testing Performed for Australian origins
Gamma-irradiated Oui
Afficher plus Afficher moins
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.