Learn More
Invitrogen™ Fetal Hemoglobin Test Kit, FITC
Code produit 10484713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10484713 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10484713 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur HFH01
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Kit de test d’hémoglobine fœtale, FITC
The Fetal Hemoglobin (HbF) Test is based on a monoclonal antibody directed to fetal hemoglobin (hemoglobin F). This antibody is conjugated with fluorescein (FITC). Commonly used, the fluorescein conjugates provide relatively high absorptivity, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility.
This reagent is intended for the identification followed by enumeration of fetal red blood cells. Fetal cells are identified by the presence of fetal hemoglobin using a flow cytometric method. The Fetal Hemoglobin Test may be used as an aid in identifying fetal-maternal hemorrhage and determining the need for immunoprophylaxis with immune globulin.
Le test d’hémoglobine fœtale (HbF) est basé sur un anticorps monoclonal dirigé vers l’hémoglobine fœtale (hémoglobine F). Cet anticorps est conjugué à la fluorescéine (FITC). Couramment utilisés, les conjugués de fluorescéine offrent une propriété d’absorption relativement élevée, un excellent rendement quantique en fluorescence et une bonne solubilité dans l’eau.
Ce réactif est destiné à l’identification suivie de l’énumération des globules rouges fœtaux. Les cellules fœtales sont identifiées par la présence d’hémoglobine fœtale à l’aide d’une méthode cytométrique en flux. Le test d’hémoglobine fœtale peut être utilisé comme une aide pour identifier l’hémorragie fœtale-maternelle et déterminer le besoin d’immunoprophylaxie avec immunoglobuline.
Caractéristiques des anticorps
Description : Hémoglobine fœtale F (HbF), monoclonal IgG1 de souris
Marquage : Fluorescéine (FITC)
Application validée : Cytométrie en flux
Réactivité des espèces : Humain
Ex/Em et configuration laser : 488/519 nm, laser bleu
ID clone : HbF-1
Les caractéristiques des anticorps comprennent :
Pertinence clinique
Le test d’hémoglobine fœtale contient un anticorps monoclonal dirigé vers HbF qui reconnaît spécifiquement l’hémoglobine fœtale trouvée dans les érythrocytes fœtaux. Le test permet le dénombrement des érythrocytes fœtaux dans la circulation maternelle à la suite d’une hémorragie fœtale-maternelle ou d’une fuite de cellules fœtales dans la circulation maternelle. L’hémorragie des cellules d’un fœtus Rh+ dans la circulation d’une mère Rh- peut entraîner la formation d’anticorps réactifs au Rh chez la mère. L’anémie hémolytique Rh chez un fœtus Rh+ peut résulter du transfert placentaire, au fœtus, d’anticorps formés chez la mère. Bien que le volume d’érythrocytes fœtaux qui se trouve dans la circulation maternelle pendant la grossesse et immédiatement après l’accouchement soit faible et d’une importance clinique incertaine dans de nombreux cas, une hémorragie substantielle peut résulter d’un certain nombre de causes, notamment les traumatismes fœtaux ou maternels et les défauts placentaires.
Les érythrocytes contenant de l’hémoglobine fœtale peuvent se trouver chez des individus de n’importe quel âge, mais avec des quantités inférieures d’hémoglobine fœtale par rapport aux cellules rouges fœtales. Ces cellules ont reçu le nom de cellules F. Des niveaux élevés de cellules F peuvent également exister chez des adultes ayant un groupe hétérogène de troubles génétiques d’étiologie incertaine, appelés “persistance héréditaire de l’hémoglobine fœtale”. D’autres conditions cliniques entraînant des niveaux significatifs d’anémie peuvent également entraîner des niveaux élevés de cellules F. Plusieurs conditions cliniques ont été décrites avec des niveaux accrus de cellules F. Ces conditions comprennent des maladies anémiques héréditaires, telles que la drépanocytose et la thalassémie majeure.
Liens connexes
Utilisez le Spectraviewer pour vous aider à planifier vos expériences. Des informations générales supplémentaires sur les produits et services de cytométrie en flux Life Technologies sont également disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué d’anticorps Colorants classiques (par ex., FITC, TRITC), FITC (fluorescéine)
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (2–8 °C).
Marquage CE Oui
Méthode de détection Fluorescent
Format Kit
Type Kit de test d’hémoglobine
À utiliser avec (application) Anticorps de cytométrie en flux et détection secondaire
Marqueur ou colorant FITC (fluorescéine)
Quantité 100 tests
Conditions d’expédition Glace humide
Espèces Souris