Learn More
Fexaramine, MedChemExpress
Code produit 16410617
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16410617 50 mg
16404288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16410617 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10912
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Fexaramine is a potent and selective FXR agonist with an EC50 of 25 nM. Fexaramine has no activity against hRXRα, hPPARαγδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ, and hVDR receptors.
Fexaramine is a potent and selective FXR agonist with an EC50 of 25 nM. Fexaramine has no activity against hRXRα, hPPARαγδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ, and hVDR receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau Fexaramine
CAS 574013-66-4
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C32H36N2O3
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (100.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)C1=CC=C(C2=CC=C(CN(C3=CC(/C=C/C(OC)=O)=CC=C3)C(C4CCCCC4)=O)C=C2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 496.64
Poids de la formule 496.64
Pourcentage de pureté 99.23%
Qualité Research
Forme physique Solid