Learn More
Tocris Bioscience™ Fexaramine
GREENER_CHOICE
Code produit 18075392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18075392 10 mg 10mg
18023832 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18075392 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 2563/10
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Potent, selective farnesoid X receptor (FXR) agonist
Potent, selective farnesoid X receptor agonist (EC50 = 25 nM). Displays no activity at hRXRα, hPPARα, hPPARγ, hPPARδ, mPXR, hPXR, hLXRα, hTRβ, hRARβ, mCAR, mERRγ and hVDR receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 574013-66-4
Formule moléculaire C32H36N2O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Fexaramine
Quantité 10 mg
Poids de la formule 496.64
Pureté >97%
Poids moléculaire 496.651